Sodium-1-octadecanesulphonate 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
384910010
384910050
384910100
ACRO384910010EA
916
CZK
ACRO384910010
ACRO384910050
ACRO384910100
Sodium-1-octadecanesulphonate 90%
Sodium-1-octadecanesulphonate
Vzorec:
C₁₈H₃₇NaO₃S Bod tání: 163…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051526 CAS číslo: 13893-34-0 EINECS: 237-660-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (1 g, 105°C, 1 h, 760 mmHg) |
Elemental Analysis | ≥88 % (C, H) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...