4'-(4-Bromophenyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
640468-100G
640468-25G
SIAL640468-100GEA
5730
CZK
SIAL640468-100G
SIAL640468-25G
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Vzorec:
C₁₄H₁₁BrO |
MDL Number:
MFCD00143242 CAS číslo: 5731-01-1 EINECS: 227-236-9 |