Tisk…
3-Pyridinesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
82820-100G 82820-25G
SIAL82820-100GEA 6140 CZK
SIAL82820-100G SIAL82820-25G
3-Pyridinesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
3-Pyridinesulphonic acid
Vzorec: C₅H₅NO₃S
MDL Number: MFCD00006381
CAS číslo: 636-73-7
EINECS: 211-265-9