3-Pyridinesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Pyridine-3-sulphonic acid
82820-100G
82820-25G
SIAL82820-100GEA
5910
CZK
SIAL82820-100G
SIAL82820-25G
3-Pyridinesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
3-Pyridinesulphonic acid
Vzorec:
C₅H₅NO₃S MW: 159,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006381 CAS číslo: 636-73-7 EINECS: 211-265-9 |