Tisk…
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
40199-250ML 40199-50ML
SIAL40199-250MLEA 19460 CZK
SIAL40199-250ML SIAL40199-50ML
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1684 g/mol
MDL Number: MFCD01075170
CAS číslo: 110238-91-0