Tisk…
Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
483699-25G 483699-5G
SIAL483699-25GEA 7830 CZK
SIAL483699-25G SIAL483699-5G
Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Potassium selenocyanate
Vzorec: CKNSe
MW: 144,08 g/mol
MDL Number: MFCD00011366
CAS číslo: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II