Tisk…
Potassium selenocyanate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
201980100 201980500 201982500
ACRO201980100EA 3320 CZK
ACRO201980100 ACRO201980500 ACRO201982500
Potassium selenocyanate 99%
Potassium selenocyanate
Vzorec: CKNSe
MW: 144,08 g/mol
Bod tání: 152…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011366
CAS číslo: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %