Tisk…
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L09392.14 L09392.22
L09392.14EA 1310 CZK
L09392.14 L09392.22
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2305-26-2 Molecular Formula: C8H10O4 Formula Weight: 170.17 Melting Point: 165-170° Beilstein Reference: 2050419
Vzorec: C₈H₁₀O₄
MW: 170,17 g/mol
Bod tání: 165…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070482
CAS číslo: 2305-26-2
EINECS: 218-974-2