Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
L03712.06
L03712.14
L03712.06EA
1600
CZK
L03712.06
L03712.14
Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Cyclohexyl methyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 7133-37-1
Molecular Formula: C7H14S
Formula Weight: 130.25
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Unpleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 89-90°/35mm
Beilstein Reference: 1919309
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00039460
Vzorec:
C₇H₁₄S MW: 130,25 g/mol Bod varu: 89…90 °C (35 mmHg) Bod tání: –80 °C Hustota: 0,944 Bod vzplanutí: 61 °C (142 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039460 CAS číslo: 7133-37-1 EINECS: 230-431-1 ADR: 9,III |