Tisk…
4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chloro-2,6-dimethylaniline
B21996.06 B21996.14
B21996.06EA 1350 CZK
B21996.06 B21996.14
4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 24596-18-7 Molecular Formula: C8H10ClN Formula Weight: 155.63 Melting Point: 45-50° MDL No.: MFCD01076576
Vzorec: C₈H₁₀ClN
MW: 155.63 g/mol
Bod tání: 45…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076576
CAS číslo: 24596-18-7