2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
669466-1G
669466-5G
SIAL669466-1GEA
2810
CZK
SIAL669466-1G
SIAL669466-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₆BrF₃O MW: 267.0400 g/mol |
MDL Number:
MFCD00126489 CAS číslo: 383-53-9 |