p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
p-toluenesulphonylfluoride
L12204.06
L12204.14
L12204.06EA
1080
CZK
L12204.06
L12204.14
p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Purity: 98%
CAS No.: 455-16-3
Molecular Formula: C7H7FO2S
Formula Weight: 174.19
Flash Point: 105°(221°F)
Melting Point: 40-41°
Boiling Point: 112°/16mm
Beilstein Reference: 2208423
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007421
Vzorec:
C₇H₇FO₂S MW: 174.19 g/mol Bod varu: 112 °C (16 mmHg) Bod tání: 40…41 °C Bod vzplanutí: 105 °C (221 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007421 CAS číslo: 455-16-3 EINECS: 207-238-6 UN: 3261 ADR: 8 II |