2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L12274.06
L12274.14
L12274.06EA
580
CZK
L12274.06
L12274.14
2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
2-(Benzylthio)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 26524-88-9
Molecular Formula: C9H12OS
Formula Weight: 168.25
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 168-169°/18mm
MDL No.: MFCD00014039
Vzorec:
C₉H₁₂OS Bod varu: 168…169 °C (18 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014039 CAS číslo: 26524-88-9 |