3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
228570010
228570050
228572500
ACRO228570010EA
2690
CZK
ACRO228570010
ACRO228570050
ACRO228572500
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Vzorec:
C₇H₁₀BrNO₂ Bod tání: >180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012859 CAS číslo: 16290-26-9 EINECS: 240-382-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |