Tisk…
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
121370010 121370050
ACRO121370010EA 1010 CZK
ACRO121370010 ACRO121370050
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012864
CAS číslo: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥95 %