Tisk…
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
B23349.03 B23349.06 B23349.14
B23349.03EA 1410 CZK
B23349.03 B23349.06 B23349.14
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 26177-43-5 Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl Formula Weight: 188.62 Melting Point: ca 225° dec. MDL No.: MFCD00012858
Vzorec: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188,62 g/mol
Bod tání: ∼ 225 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012858
CAS číslo: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8