Tisk…
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
184730010 184730050
ACRO184730010EA 1630 CZK
ACRO184730010 ACRO184730050
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188.62 g/mol
Bod tání: 226…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012858
CAS číslo: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 226 to 231 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %