2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
L10605.06
L10605.14
L10605.06EA
3780
CZK
L10605.06
L10605.14
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 4101-30-8
Molecular Formula: C10H13NO3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 391380
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₃ Bod tání: 104…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016646 CAS číslo: 4101-30-8 |