Tisk…
3-(Benzylamino)propionitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(Benzylamino)propanenitrile
185167-100G 185167-25G
SIAL185167-100GEA 7180 CZK
SIAL185167-100G SIAL185167-25G
3-(Benzylamino)propionitrile, Sigma-Aldrich®
3-(Benzylamino)propionitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
MDL Number: MFCD00001955
CAS číslo: 706-03-6
EINECS: 211-890-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III