5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(5-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
B25176.06
B25176.14
B25176.06EA
1390
CZK
B25176.06
B25176.14
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 202865-69-8
Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl
Formula Weight: 240.50
Melting Point: 221-226°
MDL No.: MFCD00143426
Vzorec:
C₇H₈BrClFN MW: 240.50 g/mol Bod tání: 221…226 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143426 CAS číslo: 202865-69-8 |