Tisk…
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17485.03 L17485.06
L17485.03EA 3240 CZK
L17485.03 L17485.06
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 166316-48-9 Molecular Formula: C9H11BO4 Formula Weight: 193.99 Melting Point: 146-148° Beilstein Reference: 9198524
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318119
CAS číslo: 166316-48-9