Tisk…
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-[(4-Carboxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetic acid, 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
718831-250MG 718831-1G
SIAL718831-250MGEA 3350 CZK
SIAL718831-250MG SIAL718831-1G
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,1093 g/mol
MDL Number: MFCD04038755
CAS číslo: 797755-07-8