Tisk…
N-Fluorobenzenesulphonimide 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L13955.03 L13955.06 L13955.14
L13955.03EA 687 CZK
L13955.03 L13955.06 L13955.14
N-Fluorobenzenesulphonimide 97
N-Fluorobenzenesulphonimide
Purity: 97% CAS No.: 133745-75-2 Molecular Formula: C12H10FNO4S2 Formula Weight: 315.34 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 5348902
Vzorec: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
MW: 315.34 g/mol
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144885
CAS číslo: 133745-75-2