N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
311900050
311900250
ACRO311900050EA
2480
CZK
ACRO311900050
ACRO311900250
N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Vzorec:
C₁₂H₁₀FNO₄S₂ Bod tání: 110…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144885 CAS číslo: 133745-75-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 117 °C |
Titration with Na2S2O3 | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...