Tisk…
4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17278.06 A17278.14
A17278.06EA 2070 CZK
A17278.06 A17278.14
4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Purity: 98% CAS No.: 952-97-6 Molecular Formula: C12H9NO2S Formula Weight: 231.27 Melting Point: 54-57° MDL No.: MFCD00024700
Vzorec: C₁₂H₉NO₂S
Bod tání: 54…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024700
CAS číslo: 952-97-6
EINECS: 213-462-5