Tisk…
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulphonimide)
374790050 374790250 374791000
ACRO374790050EA 3720 CZK
ACRO374790050 ACRO374790250 ACRO374791000
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 97%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Vzorec: C₈H₅F₆NO₄S₂
MW: 357.25 g/mol
Bod tání: 99…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000404
CAS číslo: 37595-74-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 105 °C
HPLC ≥96.0 %