Tisk…
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53285.03 H53285.06
H53285.03EA 1840 CZK
H53285.03 H53285.06
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 120153-08-4 Molecular Formula: C7H6BFO4 Formula Weight: 183.93 Melting Point: 236-240° MDL No.: MFCD01114671
Vzorec: C₇H₆BFO₄
Bod tání: 236…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114671
CAS číslo: 120153-08-4