3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H52510.03
H52510.06
H52510.03EA
4260
CZK
H52510.03
H52510.06
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 505083-04-5
Molecular Formula: C8H8BFO4
Formula Weight: 197.96
Melting Point: 180-184°
MDL No.: MFCD04115665
Vzorec:
C₈H₈BFO₄ Bod tání: 180…184 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115665 CAS číslo: 505083-04-5 |