Tisk…
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H53101.MD H53101.03
H53101.MDEA 5220 CZK
H53101.MD H53101.03
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 874219-19-9 Molecular Formula: C8H9BFNO3 Formula Weight: 196.97 Melting Point: 226-228° MDL No.: MFCD08235038
Vzorec: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,97 g/mol
Bod tání: 226…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235038
CAS číslo: 874219-19-9