2-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
721379-5G
721379-1G
SIAL721379-5GEA
10990
CZK
SIAL721379-5G
SIAL721379-1G
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec:
C₆H₉BClNO₂ |
MDL Number:
MFCD02258096 CAS číslo: 863753-30-4 |