3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
721042-1G
721042-5G
SIAL721042-1GEA
1740
CZK
SIAL721042-1G
SIAL721042-5G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BNO₆ MW: 210,94 g/mol |
MDL Number:
MFCD00757433 CAS číslo: 101084-81-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)