Tisk…
4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid
B20954.03 B20954.06 B20954.14
B20954.03EA 1200 CZK
B20954.03 B20954.06 B20954.14
4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 14047-29-1 Molecular Formula: C7H7BO4 Formula Weight: 165.94 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 3031088
Vzorec: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Bod tání: ∼ 220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151801
CAS číslo: 14047-29-1