Tisk…

4-Carboxyphenylboronic acid 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid

344400010 344400050 344400250
ACRO344400010EA 1340 CZK
ACRO344400010 ACRO344400050 ACRO344400250
4-Carboxyphenylboronic acid 97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Bod tání: 238…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151801
CAS číslo: 14047-29-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR