Tisk…
3-Carboxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
456764-10G 456764-1G
SIAL456764-10GEA 8800 CZK
SIAL456764-10G SIAL456764-1G
3-Carboxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BO₄
MDL Number: MFCD00036833
CAS číslo: 25487-66-5