Tisk…
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
344630010 344630050 344630250
ACRO344630010EA 1750 CZK
ACRO344630010 ACRO344630050 ACRO344630250
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
3-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Bod tání: 243…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036833
CAS číslo: 25487-66-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %