Tisk…
2-Carboxyphenylboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Boronobenzoic acid, 2-Carboxybenzeneboronic acid
L16301.03 L16301.06 L16301.MD
L16301.03EA 7310 CZK
L16301.03 L16301.06 L16301.MD
2-Carboxyphenylboronic acid 95%
2-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 149105-19-1 Molecular Formula: C7H7BO4 Formula Weight: 165.94 Melting Point: ca 220° Beilstein Reference: 2835407
Vzorec: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Bod tání: ∼ 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318118
CAS číslo: 149105-19-1