4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26356.03
H26356.06
H26356.03EA
1030
CZK
H26356.03
H26356.06
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 94%
CAS No.: 4334-88-7
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 137-140°
MDL No.: MFCD02179441
Vzorec:
C₉H₁₁BO₄ Bod tání: 137…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179441 CAS číslo: 4334-88-7 |