Tisk…
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
367790010 367790050 367790250
ACRO367790010EA 2010 CZK
ACRO367790010 ACRO367790050 ACRO367790250
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Bod tání: 184…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179441
CAS číslo: 4334-88-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %