3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
H26615.03
H26615.06
H26615.03EA
2240
CZK
H26615.03
H26615.06
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4334-87-6
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 135-139°
MDL No.: MFCD02179444
Vzorec:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193,99 g/mol Bod tání: 135…139 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179444 CAS číslo: 4334-87-6 |