Tisk…

4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

366390010 366390050
ACRO366390010EA 1200 CZK
ACRO366390010 ACRO366390050
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BO₄
Bod tání: 227…232 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863710
CAS číslo: 180516-87-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 232 °C
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR