Tisk…
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
367570010 367570050
ACRO367570010EA 1200 CZK
ACRO367570010 ACRO367570050
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248.083 g/mol
Bod tání: 206…211 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411930
CAS číslo: 269409-73-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %