2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
B22443.03
B22443.06
B22443.14
B22443.03EA
1410
CZK
B22443.03
B22443.06
B22443.14
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 381-98-6
Molecular Formula: C4H3F3O2
Formula Weight: 140.06
Flash Point: 82°(180°F)
Melting Point: 49-51°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00042424
Vzorec:
C₄H₃F₃O₂ Bod tání: 49…51 °C Bod vzplanutí: 82 °C (180 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042424 CAS číslo: 381-98-6 UN: 3261 ADR: 8,III |