Tisk…
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
313100010 313100050
ACRO313100010EA 1320 CZK
ACRO313100010 ACRO313100050
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Vzorec: C₄H₃F₃O₂
Bod varu: 86 °C (760 mmHg)
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042424
CAS číslo: 381-98-6
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Transparent light yellow Chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %