Tisk…
Divinyl sulphone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
V3700-100G V3700-25G V3700-5G
SIALV3700-100GEA 17550 CZK
SIALV3700-100G SIALV3700-25G SIALV3700-5G
Divinyl sulphone, Sigma-Aldrich®
Divinyl sulphone
Vzorec: C₄H₆O₂S
MW: 118,16 g/mol
MDL Number: MFCD00008623
CAS číslo: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN: 2927
ADR: 6.1,I