N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,1',1'',1'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(propan-2-ol), Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetra-2-propanol
L16280.AE
L16280.AP
L16280.AEEA
1050
CZK
L16280.AE
L16280.AP
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Purity: 99%
CAS No.: 102-60-3
Molecular Formula: C14H32N2O4
Formula Weight: 292.42
Flash Point:
Vzorec:
C₁₄H₃₂N₂O₄ MW: 292,42 g/mol Bod varu: 240 °C (10 mmHg) Hustota: 1,030 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004534 CAS číslo: 102-60-3 EINECS: 203-041-4 Merck Index: 14,3599 |