Tisk…
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N,N,N,N-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
420485000 420480010 420481000
ACRO420485000EA 4820 CZK
ACRO420485000 ACRO420480010 ACRO420481000
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 99%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂O₄
MW: 236.3086 g/mol
Hustota: 1.13 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002854
CAS číslo: 140-07-8
EINECS: 205-396-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
pH ≥10 (25 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Arsenic (As) ≤2 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8 % (800°C)