Tisk…
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D3648-1G D3648-5G
SIALD3648-1GEA 9550 CZK
SIALD3648-1G SIALD3648-5G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide), Sigma-Aldrich®
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Vzorec: C₆H₁₂N₄O₂
MDL Number: MFCD00008318
CAS číslo: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7