Tisk…
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N1,N1,N2,N2-Tetramethyldiazene-1,2-dicarboxamide, Diamide
J64865.03 J64865.06
J64865.03EA 5770 CZK
J64865.03 J64865.06
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Vzorec: C₆H₁₂N₄O₂
MW: 172.19 g/mol
Bod tání: 112 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00008318
CAS číslo: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7