Tisk…
2-Chloroethyl ethyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
242640-25G 242640-5G
SIAL242640-25GEA 4390 CZK
SIAL242640-25G SIAL242640-5G
2-Chloroethyl ethyl sulphide, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyl ethyl sulphide
Vzorec: C₄H₉ClS
MDL Number: MFCD00000979
CAS číslo: 693-07-2
EINECS: 211-742-1