Tisk…
Hexafluorophosphoric acid 65% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
200956-25G 200956-500G
SIAL200956-25GEA 1320 CZK
SIAL200956-25G SIAL200956-500G
Hexafluorophosphoric acid 65% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Hexafluorophosphoric acid
Vzorec: HF₆P
MDL Number: MFCD00011350
CAS číslo: 16940-81-1
EINECS: 241-006-5
UN: 1782
ADR: 8,II