Tisk…
Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L15728.AC L15728.AE L15728.AP
L15728.ACEA 882 CZK
L15728.AC L15728.AE L15728.AP
Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) vodný roztok
Hexafluorophosphoric acid
CAS No.: 16940-81-1 Molecular Formula: HPF6 Formula Weight: 145.97 UN No.: 1782 MDL No.: MFCD00011350
Vzorec: HF₆P
Hustota: 1,65
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011350
CAS číslo: 16940-81-1
EINECS: 241-006-5
UN: 1782
ADR: 8,II